Learn More
Cloruro de 4-bromo-3-fluorobencenosulfonilo, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number 11975771
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
351003-51-5
C6H3BrClFO2S
273.51
IZCXVIACMHTZNA-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-3-fluorobenzenesulphonyl chloride, 4-bromo-3-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-fluoro-4-bromobenzenesulfonyl chloride, 4-bromo-3-fluorobenzenesulfonylchloride, 4-bromo-3-fluoro-benzenesulfonyl chloride, buttpark 76\07-90, benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-3-fluoro, pubchem2220, acmc-209vnt, 4-bromo-3-fluorobenzene sulfonyl chloride
2778218
cloruro de 4-bromo-3-fluorobencenosulfonilo
C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)F)Br
351003-51-5
C6H3BrClFO2S
273.51
IZCXVIACMHTZNA-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-3-fluorobenzenesulphonyl chloride, 4-bromo-3-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-fluoro-4-bromobenzenesulfonyl chloride, 4-bromo-3-fluorobenzenesulfonylchloride, 4-bromo-3-fluoro-benzenesulfonyl chloride, buttpark 76\07-90, benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-3-fluoro, pubchem2220, acmc-209vnt, 4-bromo-3-fluorobenzene sulfonyl chloride
2778218
cloruro de 4-bromo-3-fluorobencenosulfonilo
C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)F)Br
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3-fluorobenzenesulfonyl chloride
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Punto de ebullición 130.0°C (1.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.51
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-3-fluorobenzenesulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P232-Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.