Learn More
4-Bromo-2-metilfenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15405027
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
2362-12-1
MFCD00055435
2362-12-1
MFCD00055435
4-Bromo-2-methylphenol, is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-bromo-2-metilfenol se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-methylphenol
Punto de fusión 62°C to 66°C
Olor Phenol-like
Fórmula molecular C13H9F3O
Cantidad 25 g
Sinónimo 4-trifluoromethyl diphenyl ether, 1-phenoxy-4-trifluoromethyl benzene, 4-phenoxy-1-trifluoromethyl benzene, 4-phenoxybenzotrifluoride, trifluoromethyldiphenyl ether, 4-trifluoromethyl diphenylether, 4-phenoxy-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Clave InChI UZJUDUZMPNCXPF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 1-fenoxi-4-(trifluorometil)benceno
Peso molecular (g/mol) 238.21
PubChem CID 2777517
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.04
Porcentaje de pureza 97%