Learn More
Alfa Aesar™ 4'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H61137.03
Detalles adicionales : CAS : 30186-18-6 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15457638
  • 97.80€ / 1 g
Stock EU 4
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Applications
4′-Bromo-2′-hydroxyacetophenone is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
Especificaciones
30186-18-6
215.046
LQCMMXGKEGWUIM-UHFFFAOYSA-N
10727403
CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Br)O
C8H7BrO2
MFCD03428533
1-4-bromo-2-hydroxyphenyl ethanone, 4'-bromo-2'-hydroxyacetophenone, 4-bromo-2-hydroxyacetophenone, 1-4-bromo-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, acetophenone,2-hydroxy-4-bromo, ethanone, 1-4-bromo-2-hydroxyphenyl, 2-acetyl-5-bromophenol, 1-4-bromo-2-hydroxy-phenyl ethanone, 1-4-bromo-2-hydroxy-phenyl-ethanone
1-(4-bromo-2-hydroxyphenyl)ethanone
Especificaciones
4'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
30186-18-6
MFCD03428533
LQCMMXGKEGWUIM-UHFFFAOYSA-N
1-(4-bromo-2-hydroxyphenyl)ethanone
10727403
Solid
1g
C8H7BrO2
1-4-bromo-2-hydroxyphenyl ethanone, 4'-bromo-2'-hydroxyacetophenone, 4-bromo-2-hydroxyacetophenone, 1-4-bromo-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, acetophenone,2-hydroxy-4-bromo, ethanone, 1-4-bromo-2-hydroxyphenyl, 2-acetyl-5-bromophenol, 1-4-bromo-2-hydroxy-phenyl ethanone, 1-4-bromo-2-hydroxy-phenyl-ethanone
CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Br)O
215.046
215.04
95%
Videos
SDS Documentos