Learn More
4-bromo-2-fluorobenzilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10629384
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
112734-22-2
C7H7BrFN
204.04
MFCD00153076
RLTFBWCBGIZCDQ-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2-fluorobenzylamine, 4-bromo-2-fluorophenyl methanamine, 2-fluoro-4-bromobenzylamine, 2-fluoro-4-bromobenzyl amine, 4-bromo-2-fluorobenzyl amine, benzenemethanamine, 4-bromo-2-fluoro, 1-4-bromo-2-fluorophenyl methanamine, 4-bromo-2-fluoro-phenyl methanamine, 4-bromo-2-fluorophenyl methylamine, pubchem4709
3770848
(4-bromo-2-fluorofenil)metanamina
C1=CC(=C(C=C1Br)F)CN
112734-22-2
C7H7BrFN
204.04
MFCD00153076
RLTFBWCBGIZCDQ-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2-fluorobenzylamine, 4-bromo-2-fluorophenyl methanamine, 2-fluoro-4-bromobenzylamine, 2-fluoro-4-bromobenzyl amine, 4-bromo-2-fluorobenzyl amine, benzenemethanamine, 4-bromo-2-fluoro, 1-4-bromo-2-fluorophenyl methanamine, 4-bromo-2-fluoro-phenyl methanamine, 4-bromo-2-fluorophenyl methylamine, pubchem4709
3770848
(4-bromo-2-fluorofenil)metanamina
C1=CC(=C(C=C1Br)F)CN
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-fluorobenzylamine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NH2CH2C6H3(F)Br
Índice de refracción 1.5630 to 1.5650 (20°C, 589nm)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.04
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-2-fluorobenzylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.