Learn More
Cianuro de 4-Bromo-2-fluorobencilo, 98+ %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3212014
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
114897-91-5
C8H5BrFN
214.04
MFCD07368653
QLASQEZPJFNZQC-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2-fluorobenzyl cyanide, 2-4-bromo-2-fluorophenyl acetonitrile, 4-bromo-2-fluorophenylacetonitrile, 2-fluoro-4-bromophenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluorophenyl acetonitrile, 2-4-bromo-2-fluorophenyl ethanenitrile, 4-bromo-2-fluorobenzylcyanide, pubchem10413, acmc-2099lv
7172308
2-(4-bromo-2-fluorofenil)acetonitrilo
FC1=CC(Br)=CC=C1CC#N
114897-91-5
C8H5BrFN
214.04
MFCD07368653
QLASQEZPJFNZQC-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2-fluorobenzyl cyanide, 2-4-bromo-2-fluorophenyl acetonitrile, 4-bromo-2-fluorophenylacetonitrile, 2-fluoro-4-bromophenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluorophenyl acetonitrile, 2-4-bromo-2-fluorophenyl ethanenitrile, 4-bromo-2-fluorobenzylcyanide, pubchem10413, acmc-2099lv
7172308
2-(4-bromo-2-fluorofenil)acetonitrilo
FC1=CC(Br)=CC=C1CC#N
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-fluorobenzyl cyanide
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 52.8°C to 53.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CNCH2C6H3(F)Br
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.04
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-2-fluorobenzyl cyanide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.