Learn More
Bromuro de 4-bromo-2-fluorobencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
40.70€ - 403.00€
CAS | 76283-09-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H5Br2F |
Peso molecular (g/mol) | 267.923 |
Número MDL | MFCD00055467 |
Clave InChI | XMHNLZXYPAULDF-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-bromo-2-fluorobenzyl bromide, 4-bromo-1-bromomethyl-2-fluorobenzene, 2-fluoro-4-bromobenzyl bromide, 4-bromo-2-fluorobenzylbromide, 2-fluoro-4-bromo-benzylbromide, alpha,4-dibromo-2-fluorotoluene, unii-0z26xyc1jy, 4,alpha-dibromo-2-fluorotoluene, 4-bromo-1-bromomethyl-2-fluoro-benzene, 0z26xyc1jy |
PubChem CID | 2733660 |
Nombre IUPAC | 4-Bromo-1-(bromometil)-2-fluorobenceno |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1Br)F)CBr |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11499247
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21331.06 |
5 g |
40.70€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11409257
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21331.14 |
25 g |
121.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11419257
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21331.22 |
100 g |
403.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
76283-09-5 | |
267.923 | |
XMHNLZXYPAULDF-UHFFFAOYSA-N | |
2733660 | |
C1=CC(=C(C=C1Br)F)CBr |
C7H5Br2F | |
MFCD00055467 | |
4-bromo-2-fluorobenzyl bromide, 4-bromo-1-bromomethyl-2-fluorobenzene, 2-fluoro-4-bromobenzyl bromide, 4-bromo-2-fluorobenzylbromide, 2-fluoro-4-bromo-benzylbromide, alpha,4-dibromo-2-fluorotoluene, unii-0z26xyc1jy, 4,alpha-dibromo-2-fluorotoluene, 4-bromo-1-bromomethyl-2-fluoro-benzene, 0z26xyc1jy | |
4-Bromo-1-(bromometil)-2-fluorobenceno |
Especificaciones
4-Bromo-2-fluorobenzyl bromide | |
33°C to 37°C | |
C7H5Br2F | |
UN3261 | |
4-bromo-2-fluorobenzyl bromide, 4-bromo-1-bromomethyl-2-fluorobenzene, 2-fluoro-4-bromobenzyl bromide, 4-bromo-2-fluorobenzylbromide, 2-fluoro-4-bromo-benzylbromide, alpha,4-dibromo-2-fluorotoluene, unii-0z26xyc1jy, 4,alpha-dibromo-2-fluorotoluene, 4-bromo-1-bromomethyl-2-fluoro-benzene, 0z26xyc1jy | |
C1=CC(=C(C=C1Br)F)CBr | |
267.923 | |
267.92 |
76283-09-5 | |
126°C (9 mmHg) | |
MFCD00055467 | |
4307676 | |
XMHNLZXYPAULDF-UHFFFAOYSA-N | |
4-Bromo-1-(bromometil)-2-fluorobenceno | |
2733660 | |
98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302+H312+H332-H314
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:CORROSIVO SÓLIDO, ACÍDICO, ORGÁNICO, NO ESPECIFICADO
missing translation for 'einecsNumber' : 278-412-7
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only