Learn More
Bromuro de 4-bromo-2-fluorobencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499247 5 g 5 g
11409257 25 g 25 g
11419257 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21331.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 76283-09-5 | C7H5Br2F | 267.923 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76283-09-5
Fórmula molecular C7H5Br2F
Peso molecular (g/mol) 267.923
Número MDL MFCD00055467
Clave InChI XMHNLZXYPAULDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-fluorobenzyl bromide, 4-bromo-1-bromomethyl-2-fluorobenzene, 2-fluoro-4-bromobenzyl bromide, 4-bromo-2-fluorobenzylbromide, 2-fluoro-4-bromo-benzylbromide, alpha,4-dibromo-2-fluorotoluene, unii-0z26xyc1jy, 4,alpha-dibromo-2-fluorotoluene, 4-bromo-1-bromomethyl-2-fluoro-benzene, 0z26xyc1jy
PubChem CID 2733660
Nombre IUPAC 4-bromo-1-(bromometil)-2-fluorobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)F)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-fluorobenzyl bromide
Punto de fusión 33°C to 37°C
Punto de ebullición 126°C (9 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 4307676
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.92
Porcentaje de pureza 98%