Learn More
4'-Bromo-2'-fluoroacetofenona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
65.90€ - 855.00€
CAS | 625446-22-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H6BrFO |
Peso molecular (g/mol) | 217.037 |
Número MDL | MFCD03411551 |
Clave InChI | ASKFCSCYGAFWAB-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1-4-bromo-2-fluorophenyl ethanone, 4-bromo-2-fluoroacetophenone, 4'-bromo-2'-fluoroacetophenone, 1-4-bromo-2-fluorophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-bromo-2-fluorobenzene, ethanone, 1-4-bromo-2-fluorophenyl, 2-fluoro-4-bromoacetophenone, 1-4-bromo-2-fluoro-phenyl-ethanone, acmc-209n4s, ksc352o4j |
PubChem CID | 21938581 |
Nombre IUPAC | 1-(4-bromo-2-fluorofenil)etanona |
SMILES | CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Br)F |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15498698
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62127.MD |
250 mg | |||||||
15478698
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62127.03 |
1 g |
220.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15488698
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62127.06 |
5 g |
855.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
625446-22-2 | |
217.037 | |
ASKFCSCYGAFWAB-UHFFFAOYSA-N | |
21938581 | |
CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Br)F |
C8H6BrFO | |
MFCD03411551 | |
1-4-bromo-2-fluorophenyl ethanone, 4-bromo-2-fluoroacetophenone, 4'-bromo-2'-fluoroacetophenone, 1-4-bromo-2-fluorophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-bromo-2-fluorobenzene, ethanone, 1-4-bromo-2-fluorophenyl, 2-fluoro-4-bromoacetophenone, 1-4-bromo-2-fluoro-phenyl-ethanone, acmc-209n4s, ksc352o4j | |
1-(4-bromo-2-fluorofenil)etanona |
Especificaciones
4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone | |
C8H6BrFO | |
1-4-bromo-2-fluorophenyl ethanone, 4-bromo-2-fluoroacetophenone, 4'-bromo-2'-fluoroacetophenone, 1-4-bromo-2-fluorophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-bromo-2-fluorobenzene, ethanone, 1-4-bromo-2-fluorophenyl, 2-fluoro-4-bromoacetophenone, 1-4-bromo-2-fluoro-phenyl-ethanone, acmc-209n4s, ksc352o4j | |
CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Br)F | |
217.037 | |
217.04 | |
Sólido |
625446-22-2 | |
MFCD03411551 | |
ASKFCSCYGAFWAB-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-bromo-2-fluorofenil)etanona | |
21938581 | |
96% |
Safety and Handling
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only