Learn More
4'-Bromo-2'-fluoroacetofenona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15478698
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15478698 1 g 1 g
15498698 250 mg 250 miligramos
15488698 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15478698 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62127.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 625446-22-2 | C8H6BrFO | 217.037 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 625446-22-2
Fórmula molecular C8H6BrFO
Peso molecular (g/mol) 217.037
Número MDL MFCD03411551
Clave InChI ASKFCSCYGAFWAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-bromo-2-fluorophenyl ethanone, 4-bromo-2-fluoroacetophenone, 4'-bromo-2'-fluoroacetophenone, 1-4-bromo-2-fluorophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-bromo-2-fluorobenzene, ethanone, 1-4-bromo-2-fluorophenyl, 2-fluoro-4-bromoacetophenone, 1-4-bromo-2-fluoro-phenyl-ethanone, acmc-209n4s, ksc352o4j
PubChem CID 21938581
Nombre IUPAC 1-(4-bromo-2-fluorofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Br)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.04
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido