Learn More
Alfa Aesar™ Ácido 4-bromo-2-cloro-5-metoxibencenoborónico, 97 %
Catalog Number 15420346
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
850567-94-1
C7H7BBrClO3
265.29
MFCD06659862
DMUAPYZFKLNZMJ-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2-chloro-5-methoxyphenyl boronic acid, 4-bromo-2-chloro-5-methoxy benzeneboronic acid, acmc-209q0w, b-2-chloro-4-bromo-5-methoxy-phenyl boronic acid, boronic acid,b-4-bromo-2-chloro-5-methoxyphenyl, b-4-bromo-2-chloro-5-methoxyphenyl-boronic acid, boronic acid, b-4-bromo-2-chloro-5-methoxyphenyl
44118528
ácido (4-bromo-2-cloro-5-metoxifenil)borónico
COC1=C(Br)C=C(Cl)C(=C1)B(O)O
850567-94-1
C7H7BBrClO3
265.29
MFCD06659862
DMUAPYZFKLNZMJ-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2-chloro-5-methoxyphenyl boronic acid, 4-bromo-2-chloro-5-methoxy benzeneboronic acid, acmc-209q0w, b-2-chloro-4-bromo-5-methoxy-phenyl boronic acid, boronic acid,b-4-bromo-2-chloro-5-methoxyphenyl, b-4-bromo-2-chloro-5-methoxyphenyl-boronic acid, boronic acid, b-4-bromo-2-chloro-5-methoxyphenyl
44118528
ácido (4-bromo-2-cloro-5-metoxifenil)borónico
COC1=C(Br)C=C(Cl)C(=C1)B(O)O
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-chloro-5-methoxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 260°C to 268°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.3
Porcentaje de pureza 97%