Learn More
4-Bromo-2,6-difluoroanisol, +97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 11405697
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
104197-14-0
C7H5BrF2O
223.02
MFCD01631351
CDOQKISJPOWBKC-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2,6-difluoroanisole, 5-bromo-1,3-difluoro-2-methoxy-benzene, 4-bromo-2,6-difluorophenyl methyl ether, benzene, 5-bromo-1,3-difluoro-2-methoxy, pubchem8361, acmc-1bo3j, 4-bromo-2,6-difluoranisole, ksc183c9b, 4-bromo-2,6-difluoro-anisol, 3,5-difluoro-4-methoxy-bromobenzene
2773287
5-bromo-1,3-difluoro-2-metoxibenceno
COC1=C(F)C=C(Br)C=C1F
104197-14-0
C7H5BrF2O
223.02
MFCD01631351
CDOQKISJPOWBKC-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2,6-difluoroanisole, 5-bromo-1,3-difluoro-2-methoxy-benzene, 4-bromo-2,6-difluorophenyl methyl ether, benzene, 5-bromo-1,3-difluoro-2-methoxy, pubchem8361, acmc-1bo3j, 4-bromo-2,6-difluoranisole, ksc183c9b, 4-bromo-2,6-difluoro-anisol, 3,5-difluoro-4-methoxy-bromobenzene
2773287
5-bromo-1,3-difluoro-2-metoxibenceno
COC1=C(F)C=C(Br)C=C1F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicación
Es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en los ámbitos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2,6-difluoroanisole
Densidad 1.65
Punto de ebullición 100°C (15 mmHg)
Índice de refracción 1.51
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.02
Porcentaje de pureza ≥97%