Learn More
4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
54.80€ - 190.00€
Identificadores de productos químicos
CAS | 144584-66-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H3BrF2O2 |
Peso molecular (g/mol) | 237 |
Número MDL | MFCD01631385 |
Clave InChI | LSZYHXNOLVSZHH-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-bromo-2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxole, 4-bromo-2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxole, 2,2-difluoro-4-bromo-1,3-benzodioxole, 1,3-benzodioxol-4-bromo, 2,2-difluoro, 4-bromo-2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxole, 4-bromo-2,2-difluorobenzo d 1,3-dioxolene, acmc-20a3ue, 4-bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol, 1,3-benzodioxole,4-bromo-2,2-difluoro, 4-bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxolane |
PubChem CID | 2773297 |
Nombre IUPAC | 4-bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol |
SMILES | C1=CC2=C(C(=C1)Br)OC(O2)(F)F |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11465827
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24389.03 |
1 g |
54.80€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11475827
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24389.06 |
5 g |
190.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl 4-bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Inestable a temperatura normal. La temperatura de almacenamiento es de 2-4 °C. Los materiales incompatibles son agentes oxidantes.
Identificadores de productos químicos
144584-66-7 | |
237 | |
LSZYHXNOLVSZHH-UHFFFAOYSA-N | |
2773297 | |
C1=CC2=C(C(=C1)Br)OC(O2)(F)F |
C7H3BrF2O2 | |
MFCD01631385 | |
4-bromo-2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxole, 4-bromo-2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxole, 2,2-difluoro-4-bromo-1,3-benzodioxole, 1,3-benzodioxol-4-bromo, 2,2-difluoro, 4-bromo-2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxole, 4-bromo-2,2-difluorobenzo d 1,3-dioxolene, acmc-20a3ue, 4-bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol, 1,3-benzodioxole,4-bromo-2,2-difluoro, 4-bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxolane | |
4-bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol |
Especificaciones
4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole | |
C7H3BrF2O2 | |
MFCD01631385 | |
Slightly soluble in water. | |
C1=CC2=C(C(=C1)Br)OC(O2)(F)F | |
237 | |
237 |
144584-66-7 | |
1.4968 | |
4-bromo-2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxole, 4-bromo-2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxole, 2,2-difluoro-4-bromo-1,3-benzodioxole, 1,3-benzodioxol-4-bromo, 2,2-difluoro, 4-bromo-2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxole, 4-bromo-2,2-difluorobenzo d 1,3-dioxolene, acmc-20a3ue, 4-bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol, 1,3-benzodioxole,4-bromo-2,2-difluoro, 4-bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxolane | |
LSZYHXNOLVSZHH-UHFFFAOYSA-N | |
4-bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol | |
2773297 | |
97% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only