Learn More
4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11475827 5 g 5 g
11465827 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11475827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24389.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 144584-66-7 | C7H3BrF2O2 | 237 g/mol
4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Inestable a temperatura normal. La temperatura de almacenamiento es de 2-4 °C. Los materiales incompatibles son agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144584-66-7
Fórmula molecular C7H3BrF2O2
Peso molecular (g/mol) 237
Número MDL MFCD01631385
Clave InChI LSZYHXNOLVSZHH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxole, 4-bromo-2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxole, 2,2-difluoro-4-bromo-1,3-benzodioxole, 1,3-benzodioxol-4-bromo, 2,2-difluoro, 4-bromo-2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxole, 4-bromo-2,2-difluorobenzo d 1,3-dioxolene, acmc-20a3ue, 4-bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol, 1,3-benzodioxole,4-bromo-2,2-difluoro, 4-bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxolane
PubChem CID 2773297
Nombre IUPAC 4-bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxol
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)Br)OC(O2)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Índice de refracción 1.4968
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 237
Porcentaje de pureza 97%