Learn More
4-Bromo-2,1,3-benzotiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2701543
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
22034-13-5
C6H3BrN2S
215.068
MFCD00614355
KYKBVPGDKGABHY-UHFFFAOYSA-N
4-bromobenzo c 1,2,5 thiadiazole, 4-bromo-benzo 1,2,5 thiadiazole, 4-bromobenzo c 1,2,5-thiadiazole, zlchem 1006, 4-bromo-benz-2,1,3-thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole,4-bromo
736492
4-bromo-2,1,3-benzotiadiazol
C1=CC2=NSN=C2C(=C1)Br
This item is not returnable. View return policy
22034-13-5
C6H3BrN2S
215.068
MFCD00614355
KYKBVPGDKGABHY-UHFFFAOYSA-N
4-bromobenzo c 1,2,5 thiadiazole, 4-bromo-benzo 1,2,5 thiadiazole, 4-bromobenzo c 1,2,5-thiadiazole, zlchem 1006, 4-bromo-benz-2,1,3-thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole,4-bromo
736492
4-bromo-2,1,3-benzotiadiazol
C1=CC2=NSN=C2C(=C1)Br
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2, 1, 3-benzothiadiazole
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.07
Porcentaje de pureza 95%