Learn More
Cloruro de 4-bifenilcarbonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-67002
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
14002-51-8
C13H9ClO
216.66
MFCD00000692
JPVUWCPKMYXOKW-UHFFFAOYSA-N
4-biphenylcarbonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-carbonyl chloride, biphenyl-4-carbonyl chloride, p-phenylbenzoyl chloride, 4-biphenylcarbonylchloride, 4-phenyl benzoyl chloride, 4-biphenyl carbonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4carbonyl chloride
84151
cloruro de 4-fenilbenzoilo
ClC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
14002-51-8
C13H9ClO
216.66
MFCD00000692
JPVUWCPKMYXOKW-UHFFFAOYSA-N
4-biphenylcarbonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-carbonyl chloride, biphenyl-4-carbonyl chloride, p-phenylbenzoyl chloride, 4-biphenylcarbonylchloride, 4-phenyl benzoyl chloride, 4-biphenyl carbonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4carbonyl chloride
84151
cloruro de 4-fenilbenzoilo
ClC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Biphenylcarbonyl chloride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 110°C to 114°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5C6H4COCl
Cantidad 10 g
Beilstein 09, I, 280
Fieser 04,376; 07,282
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in chloroform,dmf
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.67
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Biphenylcarbonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.