Learn More
4'-Aminopropiofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
217.00€ - 745.00€
CAS | 70-69-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H11NO |
Peso molecular (g/mol) | 149.19 |
Número MDL | MFCD00017113 |
Clave InChI | FSWXOANXOQPCFF-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4'-aminopropiophenone, p-aminopropiophenone, 1-4-aminophenyl propan-1-one, 1-4-aminophenyl-1-propanone, 1-propanone, 1-4-aminophenyl, 4-aminopropiophenone, propiophenone, 4'-amino, usaf uctl-1856, ethyl p-aminophenyl ketone, paraminopropiophenone |
PubChem CID | 6270 |
Nombre IUPAC | 1-(4-aminophenyl)propan-1-one |
SMILES | CCC(=O)C1=CC=C(N)C=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10416452
|
Thermo Scientific Acros
401040100 |
10 g |
217.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11965321
|
Thermo Scientific Acros
401040500 |
50 g | |||||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
70-69-9 | |
149.19 | |
FSWXOANXOQPCFF-UHFFFAOYSA-N | |
6270 | |
CCC(=O)C1=CC=C(N)C=C1 |
C9H11NO | |
MFCD00017113 | |
4'-aminopropiophenone, p-aminopropiophenone, 1-4-aminophenyl propan-1-one, 1-4-aminophenyl-1-propanone, 1-propanone, 1-4-aminophenyl, 4-aminopropiophenone, propiophenone, 4'-amino, usaf uctl-1856, ethyl p-aminophenyl ketone, paraminopropiophenone | |
1-(4-aminophenyl)propan-1-one |
Especificaciones
4'-Aminopropiophenone | |
135.0°C to 140.0°C | |
Frasco de vidrio | |
NH2C6H4C(O)CH2CH3 | |
15,466 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol, insoluble in diethyl ether | |
CCC(=O)C1=CC=C(N)C=C1 | |
149.19 | |
149.19 |
70-69-9 | |
98% | |
C9H11NO | |
MFCD00017113 | |
4'-aminopropiophenone, p-aminopropiophenone, 1-4-aminophenyl propan-1-one, 1-4-aminophenyl-1-propanone, 1-propanone, 1-4-aminophenyl, 4-aminopropiophenone, propiophenone, 4'-amino, usaf uctl-1856, ethyl p-aminophenyl ketone, paraminopropiophenone | |
FSWXOANXOQPCFF-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-aminophenyl)propan-1-one | |
6270 | |
98% |
Seguridad y manipulación
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 200-742-7
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- 4'-Aminopropiophenone
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only