Learn More
4'-Aminopropiofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10416452 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Unit Size:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
10416452 10 g 10 g
11965321 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10416452 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 401040100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 70-69-9 | Molecular Formula: C9H11NO | Molecular Weight: 149.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 70-69-9
Fórmula molecular C9H11NO
Peso molecular (g/mol) 149.19
Número MDL MFCD00017113
Clave InChI FSWXOANXOQPCFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-aminopropiophenone, p-aminopropiophenone, 1-4-aminophenyl propan-1-one, 1-4-aminophenyl-1-propanone, 1-propanone, 1-4-aminophenyl, 4-aminopropiophenone, propiophenone, 4'-amino, usaf uctl-1856, ethyl p-aminophenyl ketone, paraminopropiophenone
PubChem CID 6270
Nombre IUPAC 1-(4-aminofenil)propan-1-ona
SMILES CCC(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4'-Aminopropiophenone
Punto de fusión 135.0°C to 140.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NH2C6H4C(O)CH2CH3
Cantidad 10 g
Índice Merck 15,466
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol, insoluble in diethyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.19
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 4'-Aminopropiophenone
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Hazard Statement
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.