Learn More
4-(Aminometilo)-N,N-dimetiltetrahidro-2H-piran-4-amina, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-(Aminomethyl)-N, N-dimethyltetrahydro-2H-pyran-4-Amine |
% mín. CAS | 95.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.24 |
Porcentaje de pureza | 95% |