Learn More
4-Aminometil-1-Boc-piperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
112.00€ - 412.00€
CAS | 144222-22-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C11H23N2O2 |
Peso molecular (g/mol) | 215.32 |
Número MDL | MFCD01076207 |
Clave InChI | KLKBCNDBOVRQIJ-UHFFFAOYSA-O |
Sinónimo | 1-boc-4-aminomethyl piperidine, tert-butyl 4-aminomethyl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-aminomethylpiperidine, 1-boc-4-aminomethyl-piperidine, 4-aminomethyl-1-n-boc-piperidine, boc-4-aminomethyl-piperidine, 4-aminomethyl-1-n-t-butoxycarbonyl piperidine, 4-aminomethyl-1-boc-piperidine, 1-n-boc-4-aminomethyl piperidine, 4-aminomethyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester |
PubChem CID | 736817 |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C[NH3+])CC1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15409587
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52819.06 |
5 g |
112.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15419587
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52819.14 |
25 g |
412.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
4-Aminomethyl-1-Boc-piperidine is used in the preparation biologically active compounds and orally active platelet-activating factor antagonists. It is used as an inhibitor for aspartic acid protease and Kinesin spindle protein. It is an active reactant involved in the enantioselective synthesis of N-alkyl terminal aziridines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa 4-aminometil-1-Boc-piperidina se utiliza en la preparación de compuestos biológicamente activos y antagonistas del factor de activación plaquetaria por vía oral. Se utiliza como inhibidor de la proteasa del ácido aspártico y de la proteína de la bobina de kinesina. Es un reactivo activo que participa en la síntesis enantioselectiva de N-alquil aziridinas terminales.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
144222-22-0 | |
215.32 | |
KLKBCNDBOVRQIJ-UHFFFAOYSA-O | |
736817 |
C11H23N2O2 | |
MFCD01076207 | |
1-boc-4-aminomethyl piperidine, tert-butyl 4-aminomethyl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-aminomethylpiperidine, 1-boc-4-aminomethyl-piperidine, 4-aminomethyl-1-n-boc-piperidine, boc-4-aminomethyl-piperidine, 4-aminomethyl-1-n-t-butoxycarbonyl piperidine, 4-aminomethyl-1-boc-piperidine, 1-n-boc-4-aminomethyl piperidine, 4-aminomethyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester | |
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C[NH3+])CC1 |
Especificaciones
4-Aminomethyl-1-Boc-piperidine | |
1.013 | |
>110°C (230°F) | |
MFCD01076207 | |
Soluble in chloroform and methanol. | |
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C[NH3+])CC1 | |
215.32 | |
214.31 |
144222-22-0 | |
237°C to 238°C | |
C11H23N2O2 | |
1-boc-4-aminomethyl piperidine, tert-butyl 4-aminomethyl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-aminomethylpiperidine, 1-boc-4-aminomethyl-piperidine, 4-aminomethyl-1-n-boc-piperidine, boc-4-aminomethyl-piperidine, 4-aminomethyl-1-n-t-butoxycarbonyl piperidine, 4-aminomethyl-1-boc-piperidine, 1-n-boc-4-aminomethyl piperidine, 4-aminomethyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester | |
KLKBCNDBOVRQIJ-UHFFFAOYSA-O | |
4-(aminometil)piperidina-1-carboxilato de terc-butilo | |
736817 | |
97% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:8; grupo de embalaje:III
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only