Learn More
4-Aminometil-1-Boc-piperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15409587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15409587 5 g 5 g
15419587 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15409587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52819.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 144222-22-0 | C11H23N2O2 | 215.32 g/mol
4-Aminomethyl-1-Boc-piperidine is used in the preparation biologically active compounds and orally active platelet-activating factor antagonists. It is used as an inhibitor for aspartic acid protease and Kinesin spindle protein. It is an active reactant involved in the enantioselective synthesis of N-alkyl terminal aziridines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-aminometil-1-Boc-piperidina se utiliza en la preparación de compuestos biológicamente activos y antagonistas del factor de activación plaquetaria por vía oral. Se utiliza como inhibidor de la proteasa del ácido aspártico y de la proteína de la bobina de kinesina. Es un reactivo activo que participa en la síntesis enantioselectiva de N-alquil aziridinas terminales.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144222-22-0
Fórmula molecular C11H23N2O2
Peso molecular (g/mol) 215.32
Número MDL MFCD01076207
Clave InChI KLKBCNDBOVRQIJ-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 1-boc-4-aminomethyl piperidine, tert-butyl 4-aminomethyl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-aminomethylpiperidine, 1-boc-4-aminomethyl-piperidine, 4-aminomethyl-1-n-boc-piperidine, boc-4-aminomethyl-piperidine, 4-aminomethyl-1-n-t-butoxycarbonyl piperidine, 4-aminomethyl-1-boc-piperidine, 1-n-boc-4-aminomethyl piperidine, 4-aminomethyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 736817
Nombre IUPAC {1-[(terc-butoxi)carbonil]piperidin-4-il}metanaminio
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C[NH3+])CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminomethyl-1-Boc-piperidine
Densidad 1.013
Punto de ebullición 237°C to 238°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in chloroform and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.31
Porcentaje de pureza 97%