Learn More
4-Aminobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
35.30€ - 395.00€
CAS | 873-74-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H6N2 |
Peso molecular (g/mol) | 118.14 |
Número MDL | MFCD00007821 |
Clave InChI | YBAZINRZQSAIAY-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-cyanoaniline, p-aminobenzonitrile, p-cyanoaniline, benzonitrile, 4-amino, aniline, p-cyano, benzonitrile, p-amino, 1-amino-4-cyanobenzene, unii-pb8v69y76t, 4-amino benzonitrile, 4-amino-benzonitrile |
PubChem CID | 13396 |
Nombre IUPAC | 4-aminobenzonitrilo |
SMILES | C1=CC(=CC=C1C#N)N |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10206220
|
Thermo Scientific Acros
164470100 |
10 g | Frasco de vidrio |
35.30€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10337680
|
Thermo Scientific Acros
164470500 |
50 g | Frasco de vidrio |
110.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10023423
|
Thermo Scientific Acros
164472500 |
250 g | Frasco de vidrio |
395.00€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
873-74-5 | |
118.14 | |
YBAZINRZQSAIAY-UHFFFAOYSA-N | |
13396 | |
C1=CC(=CC=C1C#N)N |
C7H6N2 | |
MFCD00007821 | |
4-cyanoaniline, p-aminobenzonitrile, p-cyanoaniline, benzonitrile, 4-amino, aniline, p-cyano, benzonitrile, p-amino, 1-amino-4-cyanobenzene, unii-pb8v69y76t, 4-amino benzonitrile, 4-amino-benzonitrile | |
4-aminobenzonitrilo |
Especificaciones
4-Aminobenzonitrile | |
97.5 | |
83.0°C to 87.0°C | |
Auténtico | |
C7H6N2 | |
MFCD00007821 | |
4-cyanoaniline, p-aminobenzonitrile, p-cyanoaniline, benzonitrile, 4-amino, aniline, p-cyano, benzonitrile, p-amino, 1-amino-4-cyanobenzene, unii-pb8v69y76t, 4-amino benzonitrile, 4-amino-benzonitrile | |
YBAZINRZQSAIAY-UHFFFAOYSA-N | |
4-aminobenzonitrilo | |
13396 | |
98% |
873-74-5 | |
100.0 | |
Beige a naranja amarillento o blanco | |
97.5% min. (GC) | |
H2NC6H4CN | |
14, 425 | |
Solubility in water: insoluble | |
C1=CC(=CC=C1C#N)N | |
118.14 | |
118.14 | |
Trozos de polvo cristalino |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Tóxico en caso de ingestión.
Provoca lesiones oculares graves.
Declaración de GHS P
EN CASI DE INGESTIÓN:Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
EN CASO DE CONTACTO OCULAR:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
Continuar aclarando.
Usar guantes protectores
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 212-850-1
- 4-Aminobenzonitrile
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.