Learn More
4-Aminobenzonitrilo, 98%
Código de producto. 10337680 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10337680 50 g Frasco de vidrio 50 g
10206220 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10023423 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10337680 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 164470500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS : 873-74-5 | C7H6N2| 118,14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 873-74-5
Fórmula molecular C7H6N2
Peso molecular (g/mol) 118.14
Número MDL MFCD00007821
Clave InChI YBAZINRZQSAIAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-cyanoaniline, p-aminobenzonitrile, p-cyanoaniline, benzonitrile, 4-amino, aniline, p-cyano, benzonitrile, p-amino, 1-amino-4-cyanobenzene, unii-pb8v69y76t, 4-amino benzonitrile, 4-amino-benzonitrile
PubChem CID 13396
Nombre IUPAC 4-aminobenzonitrilo
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminobenzonitrile
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 83.0°C to 87.0°C
Color Beige a naranja amarillento o blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC6H4CN
Cantidad 50 g
Beilstein 14, 425
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Trozos de polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación