Learn More
4-Amino-L-fenilalanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Description
It finds its application in the purification of peptide synthetases involved in pristinamycin I biosynthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se aplica en la purificación de las sintetasas peptídicas implicadas en la biosíntesis de la pristinamicina I.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos del aire y de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte.
Se aplica en la purificación de las sintetasas peptídicas implicadas en la biosíntesis de la pristinamicina I.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos del aire y de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte.
Specifications
Nombre del producto químico o material | 4-Amino-L-phenylalanine |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.2 |
Porcentaje de pureza | 95% |
Cantidad | 250 mg |
Sensibilidad | Air Sensitive |