Learn More
Ácido 4-amino-3,5-diyodobenzoico, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080881
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
2122-61-4
C7H5I2NO2
388.93
MFCD00007684
WXTVPMWCUMEVSZ-UHFFFAOYSA-N
benzoic acid, 4-amino-3,5-diiodo, 3,5-dijod-4-aminohippursaeure, 3,5-diiodo-4-aminobenzoic acid, 3,5-dijod-4-aminohippursaeure german, 4-amino-3,5-diiodo-benzoicacid, pubchem4681, acmc-1cq3z, wln: zr bi fi dvq, labotest-bb lt00080707, 4-amino-3,5-diiodo-benzoicaci
16460
4-acido amino-3,5-diyodobenzoico
NC1=C(I)C=C(C=C1I)C(O)=O
2122-61-4
C7H5I2NO2
388.93
MFCD00007684
WXTVPMWCUMEVSZ-UHFFFAOYSA-N
benzoic acid, 4-amino-3,5-diiodo, 3,5-dijod-4-aminohippursaeure, 3,5-diiodo-4-aminobenzoic acid, 3,5-dijod-4-aminohippursaeure german, 4-amino-3,5-diiodo-benzoicacid, pubchem4681, acmc-1cq3z, wln: zr bi fi dvq, labotest-bb lt00080707, 4-amino-3,5-diiodo-benzoicaci
16460
4-acido amino-3,5-diyodobenzoico
NC1=C(I)C=C(C=C1I)C(O)=O
4-Amino-3,5-diiodobenzoic acid is a very useful substituted benzene compound for use as a building block in synthesis. The carboxylic acid and amine functionalities can be used to form linkages through nucleophile-electrophile coupling and the iodides may be used as functional sites for cross-coupling transformations. 4-Amino-3,5-diiodobenzoic acid has been specifically used in the synthesis of an adduct to introduce into Tecoflex polymers to impart radiopaqueness to the material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-ácido amino-3,5-diyodobenzoico es un compuesto de benceno sustituido muy útil para su uso como bloque de construcción en síntesis. Las funcionalidades de ácido carboxílico y amina pueden usarse para formar vínculos a través del acoplamiento nucleófilo-electrófilo y los yoduros pueden usarse como sitios funcionales para transformaciones de acoplamiento cruzado. El 4-ácido amino-3,5-diyodobenzoico se ha utilizado específicamente en la síntesis de un aducto para introducir en polímeros Tecoflex para impartir radioopacidad al material.
Solubilidad
Soluble en agua (parcialmente miscible).
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Estable bajo temperaturas y presiones normales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3,5-diiodobenzoic acid
Punto de fusión >300°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2103037
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water (partly miscible).
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.93
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico