missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Amino-2,6-dicloropirimidina, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Amino-2, 6-dichloropyrimidine |
% mín. CAS | 96.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 262.6°C to 263.2°C |
Color | Marrón a blanco |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (HPLC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.99 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 4-Amino-2,6-dichloropyrimidine, 97%
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'