Learn More
Ácido 4-amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
40.60€ - 494.00€
CAS | 944-43-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H3F4NO2 |
Peso molecular (g/mol) | 209.1 |
Número MDL | MFCD00007647 |
Clave InChI | WTNSXWSOTDBWOR-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2,3,5,6-tetrafluoro-4-aminobenzoic acid, acmc-209rrw, 4-amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoicacid, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-amino-benzoic acid, 4-amino-2,3,5,6-tetrafluoro-benzoic acid, benzoic acid,4-amino-2,3,5,6-tetrafluoro, benzoic acid, 4-amino-2,3,5,6-tetrafluoro, 4-amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid |
PubChem CID | 70345 |
Nombre IUPAC | ácido de 4-amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoico |
SMILES | C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)N)F)F)C(=O)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11314576
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20128.03 |
1 g |
40.60€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11324576
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20128.06 |
5 g |
145.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11334576
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20128.14 |
25 g |
494.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
It is used in chemical research and as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesSe utiliza en la investigación química y como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en metanol (25 mg/ml).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
944-43-4 | |
209.1 | |
WTNSXWSOTDBWOR-UHFFFAOYSA-N | |
70345 | |
C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)N)F)F)C(=O)O |
C7H3F4NO2 | |
MFCD00007647 | |
2,3,5,6-tetrafluoro-4-aminobenzoic acid, acmc-209rrw, 4-amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoicacid, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-amino-benzoic acid, 4-amino-2,3,5,6-tetrafluoro-benzoic acid, benzoic acid,4-amino-2,3,5,6-tetrafluoro, benzoic acid, 4-amino-2,3,5,6-tetrafluoro, 4-amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid | |
ácido de 4-amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoico |
Especificaciones
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid | |
182°C to 184°C | |
MFCD00007647 | |
2,3,5,6-tetrafluoro-4-aminobenzoic acid, acmc-209rrw, 4-amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoicacid, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-amino-benzoic acid, 4-amino-2,3,5,6-tetrafluoro-benzoic acid, benzoic acid,4-amino-2,3,5,6-tetrafluoro, benzoic acid, 4-amino-2,3,5,6-tetrafluoro, 4-amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid | |
WTNSXWSOTDBWOR-UHFFFAOYSA-N | |
ácido de 4-amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoico | |
70345 | |
98% |
944-43-4 | |
C7H3F4NO2 | |
2121117 | |
Insoluble in water. Soluble in methanol (25mg/ml). | |
C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)N)F)F)C(=O)O | |
209.1 | |
209.11 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 213-409-6
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only