Learn More
Ácido 4-amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoico, 97%
Código de producto. 11314576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11314576 1 g 1 g
11324576 5 g 5 g
11334576 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11314576 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20128.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 944-43-4 | C7H3F4NO2 | 209,1 g/mol
Se utiliza en investigación química y como intermedio farmacéutico.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
Se utiliza en la investigación química y como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en metanol (25 mg/ml).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 944-43-4
Fórmula molecular C7H3F4NO2
Peso molecular (g/mol) 209.1
Número MDL MFCD00007647
Clave InChI WTNSXWSOTDBWOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,5,6-tetrafluoro-4-aminobenzoic acid, acmc-209rrw, 4-amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoicacid, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-amino-benzoic acid, 4-amino-2,3,5,6-tetrafluoro-benzoic acid, benzoic acid,4-amino-2,3,5,6-tetrafluoro, benzoic acid, 4-amino-2,3,5,6-tetrafluoro, 4-amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
PubChem CID 70345
Nombre IUPAC ácido de 4-amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoico
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)N)F)F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
Punto de fusión 182°C to 184°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2121117
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in methanol (25mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.11
Porcentaje de pureza 98%
RU– Solo para uso en investigación