Learn More
4-Amino-1-benzylpiperidine, 98%, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 187660050
Detalles adicionales : CAS : 50541-93-0 Peso : 0.05500kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. | 5g |
---|---|
Envase | Glass bottle |
50541-93-0 | |
190.29 | |
YUBDLZGUSSWQSS-UHFFFAOYSA-N | |
415852 | |
C1CN(CCC1N)CC2=CC=CC=C2 |
C12H18N2 | |
MFCD00006504 | |
4-amino-1-benzylpiperidine, 1-benzyl-4-aminopiperidine, 1-benzyl-piperidin-4-ylamine, n-benzyl-4-amino piperidine, 1-benzyl-4-piperidylamine, 4-piperidinamine, 1-phenylmethyl, 4-amino-1-n-benzylpiperidine, 4-amino-n-benzylpiperidine, 1-phenylmethyl-4-piperidinamine, n-benzyl-4-aminopiperidine | |
1-benzylpiperidin-4-amine |
Especificaciones
4-Amino-1-benzylpiperidine | |
>110°C | |
Glass bottle | |
0.93 | |
Colorless to Yellow | |
98% | |
97.5 | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD00006504 | |
Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in ether | |
C1CN(CCC1N)CC2=CC=CC=C2 | |
190.29 | |
190.29 | |
98% |
0.9300g/mL | |
Authentic | |
1.5410 to 1.543 | |
152°C (9.7mmHg) | |
5g | |
50541-93-0 | |
100.0 | |
C12H18N2 | |
4-amino-1-benzylpiperidine, 1-benzyl-4-aminopiperidine, 1-benzyl-piperidin-4-ylamine, n-benzyl-4-amino piperidine, 1-benzyl-4-piperidylamine, 4-piperidinamine, 1-phenylmethyl, 4-amino-1-n-benzylpiperidine, 4-amino-n-benzylpiperidine, 1-phenylmethyl-4-piperidinamine, n-benzyl-4-aminopiperidine | |
YUBDLZGUSSWQSS-UHFFFAOYSA-N | |
1-benzylpiperidin-4-amine | |
415852 | |
Liquid |
Seguridad y manipulación
- 4-Amino-1-benzylpiperidine
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.