Learn More
4-Alilanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10030570
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
140-67-0
C10H12O
148.2
MFCD00008653
ZFMSMUAANRJZFM-UHFFFAOYSA-N
estragole, 4-allylanisole, p-allylanisole, tarragon, methyl chavicol, 1-allyl-4-methoxybenzene, estragol, esdragol, esdragole, esdragon
8815
CHEBI:4867
1-metoxi-4-prop-2-enilbenceno
COC1=CC=C(C=C1)CC=C
140-67-0
C10H12O
148.2
MFCD00008653
ZFMSMUAANRJZFM-UHFFFAOYSA-N
estragole, 4-allylanisole, p-allylanisole, tarragon, methyl chavicol, 1-allyl-4-methoxybenzene, estragol, esdragol, esdragole, esdragon
8815
CHEBI:4867
1-metoxi-4-prop-2-enilbenceno
COC1=CC=C(C=C1)CC=C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Allylanisole
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.9600g/mL
Punto de ebullición 215°C to 216°C
Temperatura de inflamación 81°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CHCH2C6H4OCH3
Índice de refracción 1.5205 to 1.5225
Cantidad 100 g
Beilstein 06, 571
Índice Merck 15, 3760
Gravedad específica 0.96
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Allylanisole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.