Learn More
4-Acetamidoacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3593310
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
2719-21-3
C10H11NO2
177.2
MFCD00014965
WECHHDJTILFYQT-UHFFFAOYSA-N
4'-acetamidoacetophenone, n-4-acetylphenyl acetamide, 4-acetamidoacetophenone, n-p-acetylphenyl acetamide, acetamide, n-4-acetylphenyl, p-acetylaminoacetophenone, 4-acetylacetanilide, 4'-acetylacetanilide, p-acetamidoacetophenone, 4-acetamido-acetophenone
75937
N-(4-acetilfenil)acetamida
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C
2719-21-3
C10H11NO2
177.2
MFCD00014965
WECHHDJTILFYQT-UHFFFAOYSA-N
4'-acetamidoacetophenone, n-4-acetylphenyl acetamide, 4-acetamidoacetophenone, n-p-acetylphenyl acetamide, acetamide, n-4-acetylphenyl, p-acetylaminoacetophenone, 4-acetylacetanilide, 4'-acetylacetanilide, p-acetamidoacetophenone, 4-acetamido-acetophenone
75937
N-(4-acetilfenil)acetamida
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Acetamidoacetophenone
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 166°C to 170°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COC6H4NHCOCH3
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Acetamidoacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.