Learn More
Ácido 4-acetamido-3-nitrobenzoico, + 97 %, Thermo Scientific™
CAS | 1539-06-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H8N2O5 |
Peso molecular (g/mol) | 224.172 |
Número MDL | MFCD00014703 |
Clave InChI | BRQIMWBIZLRLSV-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-acetamido-3-nitrobenzoic acid, 4-acetylamino-3-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 4-acetylamino-3-nitro, unii-9w2250fzkc, 4-acetamino-3-nitrobenzoic acid, 4-acetamido-3-nitro-benzoic acid, 4-acetylamino-3-nitro-benzoic acid, pubchem16827, acmc-1bqk5 |
PubChem CID | 73758 |
SMILES | CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11414163
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10360.06 |
5 g |
N/A
|
N/A | |||||
11424163
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10360.14 |
25 g |
N/A
|
N/A | |||||
11434163
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10360.22 |
100 g |
N/A
|
N/A | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
1539-06-6 | |
224.172 | |
BRQIMWBIZLRLSV-UHFFFAOYSA-N | |
73758 |
C9H8N2O5 | |
MFCD00014703 | |
4-acetamido-3-nitrobenzoic acid, 4-acetylamino-3-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 4-acetylamino-3-nitro, unii-9w2250fzkc, 4-acetamino-3-nitrobenzoic acid, 4-acetamido-3-nitro-benzoic acid, 4-acetylamino-3-nitro-benzoic acid, pubchem16827, acmc-1bqk5 | |
CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-] |
Especificaciones
4-Acetamido-3-nitrobenzoic acid | |
223°C to 228°C | |
MFCD00014703 | |
4-acetamido-3-nitrobenzoic acid, 4-acetylamino-3-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 4-acetylamino-3-nitro, unii-9w2250fzkc, 4-acetamino-3-nitrobenzoic acid, 4-acetamido-3-nitro-benzoic acid, 4-acetylamino-3-nitro-benzoic acid, pubchem16827, acmc-1bqk5 | |
CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-] | |
73758 | |
≥97% |
1539-06-6 | |
C9H8N2O5 | |
2217819 | |
BRQIMWBIZLRLSV-UHFFFAOYSA-N | |
224.172 | |
224.17 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 216-265-2
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes