Learn More
Ácido 4-acetamido-3-nitrobenzoico, + 97 %, Thermo Scientific™
Description
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Acetamido-3-nitrobenzoic acid |
| Punto de fusión | 223°C to 228°C |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 2217819 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.17 |
| Porcentaje de pureza | ≥97% |