Learn More
4,6-Diamino-2-(metiltio)pirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
33.86€ - 137.00€
CAS | 1005-39-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H8N4S |
Peso molecular (g/mol) | 156.207 |
Número MDL | MFCD00023241 |
Clave InChI | AHAIUNAIAHSWPG-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4,6-diamino-2-methylmercaptopyrimidine, 2-methylthio pyrimidine-4,6-diamine, 2-methylthiopyrimidine-4,6-diamine, 4,6-diamino-2-methylthiopyrimidine, 4,6-pyrimidinediamine, 2-methylthio, 4,6-diamino-2-methylthio pyrimidine, 2-methylsulfanyl pyrimidine-4,6-diamine, 2-methylthio-4,6-diaminopyrimidine, 4,6-diamino-2-methyl-mercaptopyrimidine, pyrimidine, 4,6-diamino-2-methylthio |
PubChem CID | 70497 |
Nombre IUPAC | 2-metilsulfanilipirimidina-4,6-diamina |
SMILES | CSC1=NC(=CC(=N1)N)N |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11362087
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L07888.06 |
5 g | |||||||
11372087
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L07888.14 |
25 g |
137.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
4,6-Diamino-2-(methylthio)pyrimidine can reacts with 3-Ethoxy-acrylic acid ethyl ester to get 4-Amino-2-methylsulfanyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa 4,6-diamino-2-(metiltio)pirimidina puede reaccionar con el éster etílico de ácido 3-etoxi-acrílico para obtener 4-amino-2-metilsulfanil-8H-pirido[2,3-d]pirimidin-7-ona.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
1005-39-6 | |
156.207 | |
AHAIUNAIAHSWPG-UHFFFAOYSA-N | |
70497 | |
CSC1=NC(=CC(=N1)N)N |
C5H8N4S | |
MFCD00023241 | |
4,6-diamino-2-methylmercaptopyrimidine, 2-methylthio pyrimidine-4,6-diamine, 2-methylthiopyrimidine-4,6-diamine, 4,6-diamino-2-methylthiopyrimidine, 4,6-pyrimidinediamine, 2-methylthio, 4,6-diamino-2-methylthio pyrimidine, 2-methylsulfanyl pyrimidine-4,6-diamine, 2-methylthio-4,6-diaminopyrimidine, 4,6-diamino-2-methyl-mercaptopyrimidine, pyrimidine, 4,6-diamino-2-methylthio | |
2-metilsulfanilipirimidina-4,6-diamina |
Especificaciones
4,6-Diamino-2-(methylthio)pyrimidine | |
187°C to 191°C | |
MFCD00023241 | |
4,6-diamino-2-methylmercaptopyrimidine, 2-methylthio pyrimidine-4,6-diamine, 2-methylthiopyrimidine-4,6-diamine, 4,6-diamino-2-methylthiopyrimidine, 4,6-pyrimidinediamine, 2-methylthio, 4,6-diamino-2-methylthio pyrimidine, 2-methylsulfanyl pyrimidine-4,6-diamine, 2-methylthio-4,6-diaminopyrimidine, 4,6-diamino-2-methyl-mercaptopyrimidine, pyrimidine, 4,6-diamino-2-methylthio | |
CSC1=NC(=CC(=N1)N)N | |
156.207 | |
156.21 |
1005-39-6 | |
C5H8N4S | |
127235 | |
AHAIUNAIAHSWPG-UHFFFAOYSA-N | |
2-metilsulfanilipirimidina-4,6-diamina | |
70497 | |
97% |
Seguridad y manipulación
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 6.1; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 213-735-9
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only