Learn More
4,6-Diamino-2-(metiltio)pirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11372087 25 g 25 g
11362087 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372087 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07888.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1005-39-6 | Molecular Formula: C5H8N4S | Molecular Weight: 156.207 g/mol
4,6-Diamino-2-(methylthio)pyrimidine can reacts with 3-Ethoxy-acrylic acid ethyl ester to get 4-Amino-2-methylsulfanyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4,6-diamino-2-(metiltio)pirimidina puede reaccionar con el éster etílico de ácido 3-etoxi-acrílico para obtener 4-amino-2-metilsulfanil-8H-pirido[2,3-d]pirimidin-7-ona.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1005-39-6
Fórmula molecular C5H8N4S
Peso molecular (g/mol) 156.207
Número MDL MFCD00023241
Clave InChI AHAIUNAIAHSWPG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,6-diamino-2-methylmercaptopyrimidine, 2-methylthio pyrimidine-4,6-diamine, 2-methylthiopyrimidine-4,6-diamine, 4,6-diamino-2-methylthiopyrimidine, 4,6-pyrimidinediamine, 2-methylthio, 4,6-diamino-2-methylthio pyrimidine, 2-methylsulfanyl pyrimidine-4,6-diamine, 2-methylthio-4,6-diaminopyrimidine, 4,6-diamino-2-methyl-mercaptopyrimidine, pyrimidine, 4,6-diamino-2-methylthio
PubChem CID 70497
Nombre IUPAC 2-metilsulfanilipirimidina-4,6-diamina
SMILES CSC1=NC(=CC(=N1)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Diamino-2-(methylthio)pyrimidine
Punto de fusión 187°C to 191°C
Cantidad 25 g
Beilstein 127235
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.21
Porcentaje de pureza 97%