Learn More
4-[(5-bromotien-2-il)metil]morfolina, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
364793-76-0
C9H12BrNOS
262.165
MFCD11506356
XTTAOCHKCUOJFW-UHFFFAOYSA-N
4-5-bromothiophen-2-yl methyl morpholine, 4-5-bromothien-2-yl methyl morpholine, 5-bromo-2-morpholin-4-ylmethyl thiophene, morpholine,4-5-bromo-2-thienyl methyl, 4-5-bromothien-2-ylmethyl morpholine, 2-bromo-5-morpholin-4-ylmethyl thiophene, 4-5-bromo-thiophen-2-ylmethyl-morpholine
21914272
4-[(5-bromotiofen-2-il)metil]morfolina
C1COCCN1CC2=CC=C(S2)Br
364793-76-0
C9H12BrNOS
262.165
MFCD11506356
XTTAOCHKCUOJFW-UHFFFAOYSA-N
4-5-bromothiophen-2-yl methyl morpholine, 4-5-bromothien-2-yl methyl morpholine, 5-bromo-2-morpholin-4-ylmethyl thiophene, morpholine,4-5-bromo-2-thienyl methyl, 4-5-bromothien-2-ylmethyl morpholine, 2-bromo-5-morpholin-4-ylmethyl thiophene, 4-5-bromo-thiophen-2-ylmethyl-morpholine
21914272
4-[(5-bromotiofen-2-il)metil]morfolina
C1COCCN1CC2=CC=C(S2)Br
Nombre del producto químico o material 4-[(5-Bromothien-2-yl)methyl]morpholine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.17
Porcentaje de pureza 97%