Learn More
Ácido 4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]tiofeno-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Specifications
Nombre del producto químico o material | 4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid |
% mín. CAS | 96.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 196.1°C to 202.1°C |
Color | Blanco |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (HPLC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula molecular | C9H10O2S |
Cantidad | 5 g |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 4,5,6,7-Tetrahydrobenzo¢b!thiophene-2-carboxylic acid
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.