Learn More
4-(4-Morfolinil)anilina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15443217
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
50 g
2524-67-6
C10H14N2O
178.235
MFCD00006169
PHNDZBFLOPIMSM-UHFFFAOYSA-N
4-morpholinoaniline, 4-morpholin-4-yl-phenylamine, 4-morpholin-4-yl aniline, n-4-aminophenyl morpholine, p-morpholinoaniline, 4-morpholinobenzenamine, 4-4-morpholino aniline, benzenamine, 4-4-morpholinyl, 4-morpholinyl aniline, 4-4-aminophenyl-morpholine
75655
4-Morfolina-4-ilanilina
C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)N
2524-67-6
C10H14N2O
178.235
MFCD00006169
PHNDZBFLOPIMSM-UHFFFAOYSA-N
4-morpholinoaniline, 4-morpholin-4-yl-phenylamine, 4-morpholin-4-yl aniline, n-4-aminophenyl morpholine, p-morpholinoaniline, 4-morpholinobenzenamine, 4-4-morpholino aniline, benzenamine, 4-4-morpholinyl, 4-morpholinyl aniline, 4-4-aminophenyl-morpholine
75655
4-Morfolina-4-ilanilina
C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)N
4-(4-Morpholinyl)aniline is used in the preparation of central nervous system (CNS) active agents, also used in the color developing process in photographs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-(4-morfolinil)anilina se utiliza en la preparación de agentes activos del sistema nervioso central (SNC) y en el proceso de desarrollo de color en fotografías.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y acetato de etilo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, y en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes, hidruros ácidos, cloruros ácidos, cloroformatos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-(4-Morpholinyl)aniline
Punto de fusión 129°C to 133°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 150957
Información de solubilidad Soluble in chloroform,ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.24
Porcentaje de pureza ≥98%