Learn More
Ácido 4-(4-metilpiperazino)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10079101
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
86620-62-4
C12H16N2O2
220.272
MFCD02682063
UCFZVQHKTRSZMM-UHFFFAOYSA-N
4-4-methylpiperazin-1-yl benzoic acid, 4-4-methylpiperazino benzoic acid, 4-4-methyl-piperazin-1-yl-benzoic acid, 4-4-methylpiperazinyl benzoic acid, 4-4-methyl-piperazino benzoic acid, benzoic acid, 4-4-methyl-1-piperazinyl, 4-4-methyl-1-piperazinyl benzoic acid, pubchem10481, ksc448o3p
736532
ácido 4-(4-metilpiperazin-1-il)benzoico
CN1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
86620-62-4
C12H16N2O2
220.272
MFCD02682063
UCFZVQHKTRSZMM-UHFFFAOYSA-N
4-4-methylpiperazin-1-yl benzoic acid, 4-4-methylpiperazino benzoic acid, 4-4-methyl-piperazin-1-yl-benzoic acid, 4-4-methylpiperazinyl benzoic acid, 4-4-methyl-piperazino benzoic acid, benzoic acid, 4-4-methyl-1-piperazinyl, 4-4-methyl-1-piperazinyl benzoic acid, pubchem10481, ksc448o3p
736532
ácido 4-(4-metilpiperazin-1-il)benzoico
CN1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Nombre del producto químico o material 4-(4-Methylpiperazino)benzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.27
Porcentaje de pureza 97%