Learn More
4-(4-Metoxifenil)-2-butanona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Descripción
4-(4-Methoxyphenyl)-2-butanone is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-(4-metoxifenil)-2-butanona se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
La 4-(4-metoxifenil)-2-butanona se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4- (4-Methoxyphenyl)-2-butanone |
Punto de fusión | 7°C to 9°C |
Densidad | 1.046 |
Punto de ebullición | 147°C to 148°C (8 mmHg) |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Índice de refracción | 1.52 |
Cantidad | 250 g |
Beilstein | 1869592 |
Información de solubilidad | Not miscible in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.23 |