Learn More
4-(4-Hidroxifenil)-2-butanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Descripción
4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone is used in perfumery, in cosmetics, and as a food additive to impart a fruity odor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-(4-hidroxifenil)-2-butanona se utiliza en perfumería, en cosméticos y como aditivo alimentario para conferir un olor afrutado.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
La 4-(4-hidroxifenil)-2-butanona se utiliza en perfumería, en cosméticos y como aditivo alimentario para conferir un olor afrutado.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone |
Punto de fusión | 80°C to 84°C |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 776080 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.2 |
Porcentaje de pureza | 98% |