Learn More
4,4'-Dimetil-2,2'-bipiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridine is used as a chemical Intermediate. It can be used for the determination of ferrous and cyanide compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4,4′-dimetil-2,2′-bipiridina se utiliza como producto intermedio químico. Puede usarse para la determinación de compuestos ferrosos y de cianuros.
Solubilidad
Soluble en etanol, ácido acético, benceno, tolueno. Altamente soluble en agua a pH < 2.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, con un buen sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
La 4,4′-dimetil-2,2′-bipiridina se utiliza como producto intermedio químico. Puede usarse para la determinación de compuestos ferrosos y de cianuros.
Solubilidad
Soluble en etanol, ácido acético, benceno, tolueno. Altamente soluble en agua a pH < 2.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, con un buen sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridine |
Punto de fusión | 171°C to 175°C |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 128995 |
Información de solubilidad | Soluble in ethanol,acetic acid,benzene,toluene. Highly soluble in water at pH < 2. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.24 |
Porcentaje de pureza | 98% |