Learn More
Sulfona de 4,4'-diclorodifenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10145070
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-07-9
Fórmula molecular C12H8Cl2O2S
Peso molecular (g/mol) 287.15
Número MDL MFCD00000619
Clave InChI GPAPPPVRLPGFEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-dichlorodiphenyl sulfone, bis 4-chlorophenyl sulfone, p,p'-dichlorodiphenyl sulfone, sulfone, bis p-chlorophenyl, 4-chlorophenyl sulfone, 1,1'-sulfonylbis 4-chlorobenzene, bis p-chlorophenyl sulfone, benzene, 1,1'-sulfonylbis 4-chloro, p-chlorophenyl sulfone, 4,4'-dichlorodiphenylsulfone
PubChem CID 6625
Nombre IUPAC 1-cloro-4-(4-clorofenil)sulfonilbenceno
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 4'-Dichlorodiphenyl sulfone
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 146.0°C to 151.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 397.0°C
Temperatura de inflamación 233°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 1 kg
Beilstein 06, 327
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohols,slightly soluble in aqueous solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo fino