Learn More
4,4'-Di-n-nonil-2,2'-bipiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
Used in the preparation of an artificial muscle with lamellar structure based on a nematic triblock copolymer. Also use as complex in cyclic voltammetric studies of copper complexes catalyzing atom transfer radical polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza para preparar un músculo artificial con estructura lamelar basado en un copolímero de tribloque cinemático. También se utiliza como complejo en estudios voltamétricos cíclicos de complejos de cobre en los que se cataliza la polimerización de radicales de transferencia de átomos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Se utiliza para preparar un músculo artificial con estructura lamelar basado en un copolímero de tribloque cinemático. También se utiliza como complejo en estudios voltamétricos cíclicos de complejos de cobre en los que se cataliza la polimerización de radicales de transferencia de átomos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4,4'-Di-n-nonyl-2,2'-bipyridine |
Punto de fusión | 61°C to 63°C |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 408.67 |
Porcentaje de pureza | 97% |