Learn More
4,4,5,5-tetrametilo-2-[3-(fenoximetil)fenil]-1,3,2-dioxaborolano, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10002214
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
912569-68-7
C19H23BO3
310.20
MFCD09065022
AFDZGEOQKHIWKF-UHFFFAOYSA-N
4,4,5,5-tetramethyl-2-3-phenoxymethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane
24229702
4,4,5,5-tetramethyl-2-[3-(phenoxymethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(COC2=CC=CC=C2)=CC=C1
912569-68-7
C19H23BO3
310.20
MFCD09065022
AFDZGEOQKHIWKF-UHFFFAOYSA-N
4,4,5,5-tetramethyl-2-3-phenoxymethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane
24229702
4,4,5,5-tetramethyl-2-[3-(phenoxymethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(COC2=CC=CC=C2)=CC=C1
Nombre del producto químico o material 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(phenoxymethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.2
Porcentaje de pureza 97%