Learn More
Ácido 4-[3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2701136
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
220462-27-1
C11H7F3N2O2
256.184
MFCD03086203
ZQBFVQMSDDVBSD-UHFFFAOYSA-N
4-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-1-yl benzoic acid, 4-3-trifluoromethyl pyrazol-1-yl benzoic acid, maybridge3_004363, 4-3-trifluoromethyl pyrazolyl benzoic acid, 4-3-trifluoromethyl-1-pyrazolyl benzoic acid, 1-4-carboxyphenyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 4-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-1-yl benzoicacid, 4-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-1-yl benzoic acid, benzoic acid,4-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-1-yl
2780696
ácido 4-[3-(trifluorometil)pirazol-1-il]benzoico
C1=CC(=CC=C1C(=O)O)N2C=CC(=N2)C(F)(F)F
220462-27-1
C11H7F3N2O2
256.184
MFCD03086203
ZQBFVQMSDDVBSD-UHFFFAOYSA-N
4-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-1-yl benzoic acid, 4-3-trifluoromethyl pyrazol-1-yl benzoic acid, maybridge3_004363, 4-3-trifluoromethyl pyrazolyl benzoic acid, 4-3-trifluoromethyl-1-pyrazolyl benzoic acid, 1-4-carboxyphenyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 4-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-1-yl benzoicacid, 4-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-1-yl benzoic acid, benzoic acid,4-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-1-yl
2780696
ácido 4-[3-(trifluorometil)pirazol-1-il]benzoico
C1=CC(=CC=C1C(=O)O)N2C=CC(=N2)C(F)(F)F
Nombre del producto químico o material 4-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzoic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.18
Porcentaje de pureza 97%