Learn More
4-[3-(Dimetilamino)propoxi]benzilamina, 97 %, Thermo Scientific™
96.20€ - 132.00€
CAS | 91637-76-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C12H20N2O |
Peso molecular (g/mol) | 208.305 |
Número MDL | MFCD07786701 |
Clave InChI | UGICLWAMZSRUPM-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-3-dimethylamino propoxy benzylamine, 4-3-dimethylamino propoxy phenyl methanamine, 3-4-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine, 3-4-aminomethyl phenoxy propyl dimethylamine, benzenemethanamine, 4-3-dimethylamino propoxy, benzenemethanamine,4-3-dimethylamino propoxy, 3-4-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethylprop an-1-amine, 1-4-3-dimethylamino propoxy phenyl methanamine |
PubChem CID | 21465384 |
Nombre IUPAC | 3-[4-(aminometil)fenoxi]-N,N-dimetilpropan-1-amina |
SMILES | CN(C)CCCOC1=CC=C(C=C1)CN |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10597844
|
Thermo Scientific Maybridge
CC59513CB |
250 mg | Frasco de vidrio ámbar |
96.20€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10773974
|
Thermo Scientific Maybridge
CC59513DA |
1 g | Frasco de vidrio ámbar |
132.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
91637-76-2 | |
208.305 | |
UGICLWAMZSRUPM-UHFFFAOYSA-N | |
21465384 | |
CN(C)CCCOC1=CC=C(C=C1)CN |
C12H20N2O | |
MFCD07786701 | |
4-3-dimethylamino propoxy benzylamine, 4-3-dimethylamino propoxy phenyl methanamine, 3-4-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine, 3-4-aminomethyl phenoxy propyl dimethylamine, benzenemethanamine, 4-3-dimethylamino propoxy, benzenemethanamine,4-3-dimethylamino propoxy, 3-4-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethylprop an-1-amine, 1-4-3-dimethylamino propoxy phenyl methanamine | |
3-[4-(aminometil)fenoxi]-N,N-dimetilpropan-1-amina |
Especificaciones
4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzylamine | |
96.5 | |
97% | |
MFCD07786701 | |
UGICLWAMZSRUPM-UHFFFAOYSA-N | |
3-[4-(aminometil)fenoxi]-N,N-dimetilpropan-1-amina | |
21465384 | |
97% |
91637-76-2 | |
100.0 | |
C12H20N2O | |
4-3-dimethylamino propoxy benzylamine, 4-3-dimethylamino propoxy phenyl methanamine, 3-4-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine, 3-4-aminomethyl phenoxy propyl dimethylamine, benzenemethanamine, 4-3-dimethylamino propoxy, benzenemethanamine,4-3-dimethylamino propoxy, 3-4-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethylprop an-1-amine, 1-4-3-dimethylamino propoxy phenyl methanamine | |
CN(C)CCCOC1=CC=C(C=C1)CN | |
208.305 | |
208.3 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Peligro