Learn More
4-[3-(Dimetilamino)propoxi]benzilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10597844
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10597844 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10773974 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10597844 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC59513CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 91637-76-2
Fórmula molecular C12H20N2O
Peso molecular (g/mol) 208.305
Número MDL MFCD07786701
Clave InChI UGICLWAMZSRUPM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-3-dimethylamino propoxy benzylamine, 4-3-dimethylamino propoxy phenyl methanamine, 3-4-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine, 3-4-aminomethyl phenoxy propyl dimethylamine, benzenemethanamine, 4-3-dimethylamino propoxy, benzenemethanamine,4-3-dimethylamino propoxy, 3-4-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethylprop an-1-amine, 1-4-3-dimethylamino propoxy phenyl methanamine
PubChem CID 21465384
Nombre IUPAC 3-[4-(aminometil)fenoxi]-N,N-dimetilpropan-1-amina
SMILES CN(C)CCCOC1=CC=C(C=C1)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.3
Porcentaje de pureza 97%