Learn More
4-(2-Ceto-1-bencimidazolinil)piperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10627132
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
20662-53-7
C12H15N3O
217.27
MFCD00005714
BYNBAMHAURJNTR-UHFFFAOYSA-N
4-2-keto-1-benzimidazolinyl piperidine, 1-piperidin-4-yl-1h-benzo d imidazol-2 3h-one, 4-2-keto-1-benzimidozolinyl piperidine, unii-4rp0aed2pc, 1-piperidin-4-yl-1h-benzimidazol-2-ol, 4rp0aed2pc, 1-4-piperidinyl-1,3-dihydro-2h-benzimidazol-2-one, 1-piperidin-4-yl-2,3-dihydro-1h-1,3-benzodiazol-2-one, 1-piperidin-4-yl-3h-1,3-benzodiazol-2-one, 1,3-dihydro-1-4-piperidinyl-2h-benzimidazol-2-one
88638
O=C1NC2=CC=CC=C2N1C1CCNCC1
20662-53-7
C12H15N3O
217.27
MFCD00005714
BYNBAMHAURJNTR-UHFFFAOYSA-N
4-2-keto-1-benzimidazolinyl piperidine, 1-piperidin-4-yl-1h-benzo d imidazol-2 3h-one, 4-2-keto-1-benzimidozolinyl piperidine, unii-4rp0aed2pc, 1-piperidin-4-yl-1h-benzimidazol-2-ol, 4rp0aed2pc, 1-4-piperidinyl-1,3-dihydro-2h-benzimidazol-2-one, 1-piperidin-4-yl-2,3-dihydro-1h-1,3-benzodiazol-2-one, 1-piperidin-4-yl-3h-1,3-benzodiazol-2-one, 1,3-dihydro-1-4-piperidinyl-2h-benzimidazol-2-one
88638
O=C1NC2=CC=CC=C2N1C1CCNCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-(2-Keto-1-benzimidazolinyl)piperidine
Punto de fusión 183.0°C to 185.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: 3g/L (20°C). Other solubilities: 32g/100mL methanol- 13g/100mL ethanol,7g/100mL 2-propanol- 0.75g/100mL acetone,3.1g/100mL methylene chloride- 9.4g/100mL n,n-dmf
Nombre IUPAC 3-piperidin-4-il-1H-bencimidazol-2-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.27
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(2-Keto-1-benzimidazolinyl)piperidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.