Learn More
Cloruro de 4-(2-clorofenoxi)bencenosulfonilo, 96 %, Thermo Scientific™
25.70€ - 200.00€
CAS | 610277-84-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C12H8Cl2O3S |
Peso molecular (g/mol) | 303.15 |
Número MDL | MFCD01631899 |
Clave InChI | ILZBGLOVCXTRDS-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-2-chlorophenoxy benzenesulfonyl chloride, 4-2-chloro-phenoxy-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-2-chlorophenoxy, 4-2-chlorophenoxy benzene-1-sulfonyl chloride, chloro 4-2-chlorophenoxy phenyl sulfone, 4-2-chlorophenoxy phenylsulfonyl chloride |
PubChem CID | 2794710 |
SMILES | ClC1=CC=CC=C1OC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15498055
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32346.MD |
250 mg | |||||||
15415067
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32346.03 |
1 g |
75.80€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15425067
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32346.06 |
5 g |
200.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
610277-84-4 | |
303.15 | |
ILZBGLOVCXTRDS-UHFFFAOYSA-N | |
2794710 |
C12H8Cl2O3S | |
MFCD01631899 | |
4-2-chlorophenoxy benzenesulfonyl chloride, 4-2-chloro-phenoxy-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-2-chlorophenoxy, 4-2-chlorophenoxy benzene-1-sulfonyl chloride, chloro 4-2-chlorophenoxy phenyl sulfone, 4-2-chlorophenoxy phenylsulfonyl chloride | |
ClC1=CC=CC=C1OC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O |
Especificaciones
4-(2-Chlorophenoxy)benzenesulfonyl chloride | |
C12H8Cl2O3S | |
UN3261 | |
4-2-chlorophenoxy benzenesulfonyl chloride, 4-2-chloro-phenoxy-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-2-chlorophenoxy, 4-2-chlorophenoxy benzene-1-sulfonyl chloride, chloro 4-2-chlorophenoxy phenyl sulfone, 4-2-chlorophenoxy phenylsulfonyl chloride | |
ClC1=CC=CC=C1OC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O | |
303.15 | |
303.17 |
610277-84-4 | |
MFCD01631899 | |
Moisture sensitive | |
ILZBGLOVCXTRDS-UHFFFAOYSA-N | |
cloruro de 4-(2-clorofenoxi)benceno-1-sulfonilo | |
2794710 | |
96% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:CORROSIVO SÓLIDO, ACÍDICO, ORGÁNICO, NO ESPECIFICADO
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes