Learn More
Cloruro de 4-(2-clorofenoxi)bencenosulfonilo, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15498055
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15498055 250 mg 250 miligramos
15415067 1 g 1 g
15425067 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15498055 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32346.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 610277-84-4
Fórmula molecular C12H8Cl2O3S
Peso molecular (g/mol) 303.15
Número MDL MFCD01631899
Clave InChI ILZBGLOVCXTRDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-chlorophenoxy benzenesulfonyl chloride, 4-2-chloro-phenoxy-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-2-chlorophenoxy, 4-2-chlorophenoxy benzene-1-sulfonyl chloride, chloro 4-2-chlorophenoxy phenyl sulfone, 4-2-chlorophenoxy phenylsulfonyl chloride
PubChem CID 2794710
SMILES ClC1=CC=CC=C1OC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Chlorophenoxy)benzenesulfonyl chloride
Cantidad 250 mg
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Nombre IUPAC cloruro de 4-(2-clorofenoxi)benceno-1-sulfonilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.17
Porcentaje de pureza 96%